Learn More
4-Bromodiphenyl ether, 99%
Codice prodotto. 11361287
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11361287 25 g 25g
11371287 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11361287 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L01473.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 101-55-3 | C12H9BrO | 249.107 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101-55-3
Formula molecolare C12H9BrO
Molecular Weight (g/mol) 249.107
Numero MDL MFCD00000094
InChI Key JDUYPUMQALQRCN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromodiphenyl ether, 4-bromophenyl phenyl ether, 4-bromophenoxybenzene, p-bromodiphenyl ether, p-phenoxybromobenzene, benzene, 1-bromo-4-phenoxy, p-bromophenyl phenyl ether, 4-bromodiphenylether, p-bromophenoxybenzene, ether, p-bromophenyl phenyl
PubChem CID 7565
ChEBI CHEBI:77421
IUPAC Name 1-bromo-4-phenoxybenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromodiphenyl ether
Punto di fusione 17°C to 18°C
Densità 1.42
Punti di ebollizione 304°C to 305°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.608
Quantità 25 g
Numero UN UN3082
Beilstein 1308972
Peso formulazione 249.11
Percent Purity 99%