Learn More
4-Bromodiphenyl ether, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15234604 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15234604 25 g 25g
15224604 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15234604 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 106890250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-02-2027
Identificatori chimici
CAS 101-55-3
Formula molecolare C12H9BrO
Molecular Weight (g/mol) 249.11
InChI Key JDUYPUMQALQRCN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromodiphenyl ether, 4-bromophenyl phenyl ether, 4-bromophenoxybenzene, p-bromodiphenyl ether, p-phenoxybromobenzene, benzene, 1-bromo-4-phenoxy, p-bromophenyl phenyl ether, 4-bromodiphenylether, p-bromophenoxybenzene, ether, p-bromophenyl phenyl
PubChem CID 7565
ChEBI CHEBI:77421
IUPAC Name 1-bromo-4-phenoxybenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromodiphenyl ether
Punto di fusione 18.0°C
Densità 1.4230g/mL
Punti di ebollizione 305.0°C
Punto d'infiammabilità >113°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4OC6H5
Indice di rifrazione 1.6081
Quantità 25 g
Beilstein 06,I,105
Gravità specifica 1.423
Peso formulazione 249.11
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromodiphenyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico