Learn More
4-Bromofluorobenzene, 99%
Codice prodotto. 10385830 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
10mL
500mL
Codice prodotto. 10385830
Marca: Thermo Scientific 107010100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 460-00-4 | C6H4BrF | 175.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 460-00-4
Formula molecolare C6H4BrF
Molecular Weight (g/mol) 175.00
Numero MDL MFCD00000342
InChI Key AITNMTXHTIIIBB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromofluorobenzene, p-bromofluorobenzene, p-fluorobromobenzene, 4-fluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-4-fluoro, 4-fluorophenyl bromide, 1-fluoro-4-bromobenzene, 4-fluoro-1-bromobenzene, p-fluorophenyl bromide, bromo fluorobenzene
PubChem CID 9993
IUPAC Name 1-bromo-4-fluorobenzene
SMILES FC1=CC=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromofluorobenzene
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -8.0°C
Colore Colorless
Densità 1.5930g/mL
Punti di ebollizione 150.0°C to 153.0°C
Punto d'infiammabilità 53°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4F
Indice di rifrazione 1.5260 to 1.5280
Quantità 10 mL
Beilstein 05, 209
Gravità specifica 1.593
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.14g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,acetone,soluble in ether
Peso formulazione 175
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid