Learn More
4-Bromofluorobenzene (BFB) 2500 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 mL |
| Concentrazione | 2500 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Solvente o matrice | Methanol |