Learn More
4-Bromoisoindoline hydrochloride, 97%
Codice prodotto. 10725652 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10725652 5 g Bottiglia in vetro 5g
10575870 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10725652 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 435870050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 923590-95-8 | C8H8BrN·ClH | 234.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 923590-95-8
Formula molecolare C8H8BrN·ClH
Molecular Weight (g/mol) 234.52
InChI Key FQHLHVFOJBANKY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromoisoindoline hydrochloride, 4-bromo-isoindoline hcl, 4-bromo-2,3-dihydro-1h-isoindole hydrochloride, 4-bromo-1h-isoindoline hydrochloride, 4-bromoisoindoline hcl, 1h-isoindole, 4-bromo-2,3-dihydro-, hydrochloride 1:1, pubchem14849, acmc-209y8q, 4-bromo-isoindoline hydrochloride
PubChem CID 44228644
IUPAC Name 4-bromo-2,3-dihydro-1H-isoindole;hydrochloride
SMILES C1C2=C(CN1)C(=CC=C2)Br.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromoisoindoline hydrochloride
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 269°C to 274°C
Colore White to Yellow
Analisi elementare 39.33 to 42.61 % C 5.73 to 6.21 % N
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 234.52
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromoisoindoline hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.