Learn More
4-Bromoisophthalic acid, 96%
Codice prodotto. 11424534
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11424534 100 g 100g
11404534 5 g 5g
11414534 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11424534 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13152.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6939-93-1 | C8H5BrO4 | 245.028 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6939-93-1
Formula molecolare C8H5BrO4
Molecular Weight (g/mol) 245.028
Numero MDL MFCD00002404
InChI Key MSQIEZXCNYUWHN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromoisophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 4-bromo, 4-bromoisophthalicacid, 4-bromo-1,3-benzenedicarboxylic acid, 2-bromobenzene-1,5-dicarboxylic acid, pubchem12479, chemwish ic03530, ksc354c4d, msqiezxcnyuwhn-uhfffaoysa
PubChem CID 81361
IUPAC Name 4-bromobenzene-1,3-dicarboxylic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)C(=O)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromoisophthalic acid
Punto di fusione 296°C to 302°C
Quantità 100 g
Beilstein 1959392
Peso formulazione 245.03
Percent Purity 96%