Learn More
4-Bromoisophthalic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10762705 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10762705 100 g Bottiglia in vetro 100g
10523511 5 g Bottiglia in vetro 5g
10317470 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10762705 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 151721000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6939-93-1
Formula molecolare C8H5BrO4
Molecular Weight (g/mol) 245.028
Numero MDL MFCD00002404
InChI Key MSQIEZXCNYUWHN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromoisophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 4-bromo, 4-bromoisophthalicacid, 4-bromo-1,3-benzenedicarboxylic acid, 2-bromobenzene-1,5-dicarboxylic acid, pubchem12479, chemwish ic03530, ksc354c4d, msqiezxcnyuwhn-uhfffaoysa
PubChem CID 81361
IUPAC Name 4-bromobenzene-1,3-dicarboxylic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)C(=O)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromoisophthalic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 297.0°C to 299.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Beilstein 09, 838
Peso formulazione 245.03
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromoisophthalic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.