Learn More
4-Bromoisophthalic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Bromoisophthalic Acid |
| CAS | 6939-93-1 |
| Formula molecolare | C8H5BrO4 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 4-Bromo-1,3-benzenedicarboxylic Acid, 1,3-Dicarboxy-4-bromobenzene, 1-Bromobenzene-2,4-dicarboxylic Acid, 4-Bromoisophthalic Acid, NSC 38770 |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H5BrO4/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)C(=O)O)Br |
| IUPAC Name | 4-bromoisophthalic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 245.02 |
| Peso formulazione | 243.9371 |