Learn More
4-Bromoisoquinoline, 98%
Codice prodotto. 11418506
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11418506 5 g 5g
11428506 25 g 25g
11438506 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11418506 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15951.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1532-97-4 | C9H6BrN | 208.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1532-97-4
Formula molecolare C9H6BrN
Molecular Weight (g/mol) 208.06
Numero MDL MFCD00006904
InChI Key SCRBSGZBTHKAHU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isoquinoline, 4-bromo, 4-bromo-isoquinoline, 4-isoquinolinyl bromide, 4-bromisochinolin, 4bromoisoquinoline, 4-bromoisoquinoline, 4-bromo isoquinoline, 4-bromoisoquinoline?, pubchem6212, acmc-1bu1h
PubChem CID 73743
IUPAC Name 4-bromoisoquinoline
SMILES BrC1=C2C=CC=CC2=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromoisoquinoline
Punto di fusione 39°C to 43°C
Punti di ebollizione 285°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 5 g
Beilstein 114431
Peso formulazione 208.06
Percent Purity 98%