Learn More
4-Bromoisoxazole, 95%
Codice prodotto. 15589573 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15589573 5 g 5g
15579573 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15589573 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 458730050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 97925-43-4 | C3H2BrNO | 147.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97925-43-4
Formula molecolare C3H2BrNO
Molecular Weight (g/mol) 147.96
InChI Key IRDVIGFQMLUJAM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromoisoxazole, 4-bormoisoxazole, isoxazole, 4-bromo, isoxazole, 4-bromo-6ci,9ci, 4-bromo isoxazole, 4-bromo-isoxazole, zlchem 1329
PubChem CID 3862248
IUPAC Name 4-bromo-1,2-oxazole
SMILES C1=C(C=NO1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromoisoxazole
Punto di fusione 39.0°C to 41.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 147.96
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromoisoxazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.