Learn More
4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-methoxybenzene, TRC
Codice prodotto. 30343565
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30343565 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30343565 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB688590250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-methoxybenzene
CAS 103347-14-4
Formula molecolare C8H8BrClO
Quantità 250 mg
Sinonimo 3-Methoxy-4-chlorobenzyl Bromide, 4-Bromomethyl-1-chloro-2-methoxybenzene, 4-Chloro-3-methoxybenzyl Bromide
InChI Formula InChI=1S/C8H8BrClO/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-4H,5H2,1H3
SMILES COc1cc(CBr)ccc1Cl
IUPAC Name 4-(bromomethyl)-1-chloro-2-methoxybenzene
Molecular Weight (g/mol) 235.51
Peso formulazione 233.9447