Learn More
4-Bromomethyl-2(1H)-quinolinone, TRC
Codice prodotto. 30333479
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30333479 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30333479 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6877755G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromomethyl-2(1H)-quinolinone
CAS 4876-10-2
Formula molecolare C10 H8 Br N O
Quantità 5 g
Sinonimo 4-(Bromomethyl)carbostyril, 4-(Bromomethyl)quinolin- 2(1H)-one, 4-Bromomethyl-1H-quinolin-2-one, NSC 108455
InChI Formula InChI=1S/C10H8BrNO/c11-6-7-5-10(13)12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-5H,6H2,(H,12,13)
SMILES BrCC1=CC(=O)Nc2ccccc12
IUPAC Name 4-(bromomethyl)-1H-quinolin-2-one
Molecular Weight (g/mol) 238.081
Peso formulazione 236.979