Learn More
4’-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl, TRC
Codice prodotto. 30136206
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136206 5 g 5g
30005489 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30136206 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6853355G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 114772-54-2
Formula molecolare C14 H10 Br N
Molecular Weight (g/mol) 272.14
Sinonimo [1,1'-Biphenyl]-2-carbonitrile, 4'-(bromomethyl)-, 4'-(Bromomethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile, 2-(4-Bromomethylphenyl)benzonitrile, 2-(4'-Bromomethylphenyl)benzonitrile, 2-Cyano-4'-(bromomethyl)biphenyl, 2'-(Cyano)biphenyl-4-ylmethyl bromide, 2'-Cyano-4-(bromomethyl)-1,1'-biphenyl, 4-(2-Cyanophenyl)benzyl bromide, 4-(Bromomethyl)-2'-cyanobiphenyl, 4-Bromomethyl-2'-cyano-1,1'-biphenyl, 4'-(Bromomethyl)-2-cyanobiphenyl, 4'-Bromomethyl-2-cyano-1,1'-biphenyl, 4'-Bromomethylbiphenyl-2-carbonitrile
IUPAC Name 2-[4-(bromomethyl)phenyl]benzonitrile
SMILES BrCc1ccc(cc1)c2ccccc2C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Bromomethylphenyl)benzonitrile
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C14H10BrN/c15-9-11-5-7-12(8-6-11)14-4-2-1-3-13(14)10-16/h1-8H,9H2
Peso formulazione 270.9997
Percent Purity >95%