Learn More
4-(Bromomethyl)-3-methyl-5-phenylisoxazole, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10592462
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10592462 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10502472 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10592462 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC20308CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 113841-59-1
Formula molecolare C11H10BrNO
Molecular Weight (g/mol) 252.111
Numero MDL MFCD03086124
InChI Key KCGVZUOBUPWFJC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776518
IUPAC Name 4-(bromomethyl)-3-methyl-5-phenyl-1,2-oxazole
SMILES CC1=NOC(=C1CBr)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Bromomethyl)-3-methyl-5-phenylisoxazole
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 4-bromomethyl-3-methyl-5-phenylisoxazole, 4-bromomethyl-3-methyl-5-phenyl-1,2-oxazole, pubchem23336, acmc-1c8sr, 4-bromomethyl-3-methyl-5-phenyl-isoxazole, isoxazole,4-bromomethyl-3-methyl-5-phenyl, isoxazole, 4-bromomethyl-3-methyl-5-phenyl
Peso formulazione 252.11
Percent Purity 95%