Learn More
4-(Bromomethyl)-5-methyl-3-phenylisoxazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10497992
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10497992 1 g 1g
10120972 250 mg 250mg
10220085 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10497992 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC00508DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 180597-83-5
Formula molecolare C11H10BrNO
Molecular Weight (g/mol) 252.11
Numero MDL MFCD02677680
InChI Key UICMWXWMCOJBIQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776147
IUPAC Name 4-(bromomethyl)-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazole
SMILES CC1=C(CBr)C(=NO1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Bromomethyl)-5-methyl-3-phenylisoxazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 4-bromomethyl-5-methyl-3-phenylisoxazole, 4-bromomethyl-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazole, isoxazole, 4-bromomethyl-5-methyl-3-phenyl, 4-bromomethyl-5-methyl-3-phenylisoxazol, isoxazole,4-bromomethyl-5-methyl-3-phenyl
Peso formulazione 252.11
Percent Purity 97%