Learn More
4-(Bromomethyl)-6,7-dimethoxycoumarin, TRC
Codice prodotto. 30333274
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30333274 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30333274 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB685350250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Bromomethyl)-6,7-dimethoxycoumarin
CAS 88404-25-5
Formula molecolare C12 H11 Br O4
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H11BrO4/c1-15-10-4-8-7(6-13)3-12(14)17-9(8)5-11(10)16-2/h3-5H,6H2,1-2H3
SMILES COc1cc2OC(=O)C=C(CBr)c2cc1OC
IUPAC Name 4-(bromomethyl)-6,7-dimethoxychromen-2-one
Molecular Weight (g/mol) 299.12
Peso formulazione 297.9841