Learn More
4-(Bromomethyl)-7-methoxycoumarin, 97%
Codice prodotto. 10581292 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10581292 1 g Bottiglia in vetro 1g
10248853 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10581292 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 365190010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 35231-44-8 | C11H9BrO3 | 269.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35231-44-8
Formula molecolare C11H9BrO3
Molecular Weight (g/mol) 269.09
Numero MDL MFCD00006869
InChI Key CTENSLORRMFPDH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromomethyl-7-methoxycoumarin, 4-bromomethyl-7-methoxy-2h-chromen-2-one, br-mmc, ccris 7996, 4-bromomethyl-7-methoxychromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-bromomethyl-7-methoxy, 4-bromomethyl-7-methoxy-2-oxo-2h-benzopyran, acmc-1agnd, 4-brommethyl-7-methoxy-2h-chromen-2-on, 4-bromomethyl-7-methoxy coumarin
PubChem CID 121894
IUPAC Name 4-(bromomethyl)-7-methoxychromen-2-one
SMILES COC1=CC=C2C(CBr)=CC(=O)OC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Bromomethyl)-7-methoxycoumarin
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 212.0°C to 217.0°C
Colore Beige or White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: solubel in most common organic solvents
Peso formulazione 269.08
Percent Purity 97%
Forma fisica Chunks and/or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(Bromomethyl)-7-methoxycoumarin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.