Learn More
4-Bromomethyl-7-methoxycoumarin, TRC
Codice prodotto. 30334853
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
Dimensione della confezione:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30334853 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30334853 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6854002G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromomethyl-7-methoxycoumarin
CAS 35231-44-8
Formula molecolare C11 H9 Br O3
Quantità 2 g
InChI Formula InChI=1S/C11H9BrO3/c1-14-8-2-3-9-7(6-12)4-11(13)15-10(9)5-8/h2-5H,6H2,1H3
SMILES COc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)CBr
IUPAC Name 4-(bromomethyl)-7-methoxychromen-2-one
Molecular Weight (g/mol) 269.09
Peso formulazione 267.9735