Learn More
4-(Bromomethyl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(Bromomethyl)benzaldehyde |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 4-bromomethyl benzaldehyde, 4-formylbenzyl bromide, alpha-bromo-4-formyltoluene, benzaldehyde,4-bromomethyl, benzaldehyde, 4-bromomethyl, pubchem19839, p-bromomethyl benzaldehyde, 4-bromomethy benzaldehyde, 4-bromomethyl-benzaldehyde |
| Peso formulazione | 199.05 |
| Percent Purity | 97% |