Learn More
4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-carbonitrile, 98%
Codice prodotto. 15411618
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15411618 5 g 5g
15401618 1 g 1g
15421618 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15411618 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55394.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 114772-54-2 | C14H10BrN | 272.145 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 114772-54-2
Formula molecolare C14H10BrN
Molecular Weight (g/mol) 272.145
Numero MDL MFCD00671503
InChI Key LFFIEVAMVPCZNA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-bromomethyl-2-cyanobiphenyl, 2-4-bromomethyl phenyl benzonitrile, 2-cyano-4'-bromomethylbiphenyl, 4'-bromomethyl-1,1'-biphenyl-2-carbonitrile, 2-4-bromo-methylphenyl benzonitrile, 4'-bromomethyl-2-biphenylcarbonitrile, 4'-bromomethylbiphenyl-2-carbonitrile, 2'-cyano-4-bromomethylbiphenyl, 4-2-cyanophenyl benzyl bromide, unii-ui5jr3k10f
PubChem CID 1501912
IUPAC Name 2-[4-(bromomethyl)phenyl]benzonitrile
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)C2=CC=C(C=C2)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-carbonitrile
Punto di fusione 125°C to 128°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3439
Peso formulazione 272.14
Percent Purity 98%