Spezifikation
| Materiale o nome chimico | 4-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide |
| Punto di fusione | 189.0°C to 192.0°C |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (Argentometry) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 252.93 |
| Percent Purity | 97% |
Sicherheit und Handhabung
- 4-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide