Learn More
4-(Bromomethyl)tetrahydropyran, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10378022
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10378022 1 g Amber Glass Bottle 1g
10622855 5 g Amber Glass Bottle 5g
10356564 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10378022 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC29908DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 125552-89-8
Formula molecolare C6H11BrO
Molecular Weight (g/mol) 179.057
InChI Key LMOOYAKLEOGKJR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromomethyl tetrahydropyran, 4-bromomethyltetrahydropyran, 4-bromomethyl oxane, 4-bromomethyl tetrahydro-2h-pyran, 4-bromomethyl-tetrahydro-pyran, 4-bromomethyl tetrahydro-pyran, 4-bromomethyl-tetrahydro-2h-pyran, 4-bromomethyl-tetrahydropyran, 2h-pyran, 4-bromomethyl tetrahydro
PubChem CID 2773286
IUPAC Name 4-(bromomethyl)oxane
SMILES C1COCCC1CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Bromomethyl)tetrahydropyran
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 179.06
Percent Purity 97%