Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Bromomethylbenzenesulfonyl chloride |
| CAS min. % | 94.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 69.0°C to 76.0°C |
| Colore | White to Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (Argentometry) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | BrCH2C6H4SO2Cl |
| Quantità | 5 g |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 4-Bromomethylbenzenesulfonyl chloride
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.