Learn More
4-Bromophenethyl bromide, 96%
Codice prodotto. 11994531 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11994531 10 g 10g
11984531 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11994531 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 439530100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1746-28-7 | C8H8Br2 | 263.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1746-28-7
Formula molecolare C8H8Br2
Molecular Weight (g/mol) 263.96
InChI Key APTDRDYSJZQPPI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromo-4-2-bromoethyl benzene, 4-bromophenethyl bromide, 4-bromophenethylbromide, benzene,1-bromo-4-2-bromoethyl, 4-bromo-1-2-bromoethyl benzene, pubchem16698, 4-bromobenzylmethyl bromide, acmc-209e8m, 1-bromo-4-2-bromoethyl ;benzene
PubChem CID 11010825
IUPAC Name 1-bromo-4-(2-bromoethyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC=C1CCBr)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromophenethyl bromide
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.7300g/mL
Punti di ebollizione 97°C to 98.5°C (1.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Quantità 10 g
Gravità specifica 1.73
Peso formulazione 263.96
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid or Low Melting Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromophenethyl bromide, 96%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico