Learn More
4-Bromophenethylamine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Bromophenethylamine |
| CAS | 73918-56-6 |
| Formula molecolare | C8H10NBr |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H10BrN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2 |
| SMILES | NCCc1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC Name | 2-(4-bromophenyl)ethanamine |
| Molecular Weight (g/mol) | 200.08 |
| Peso formulazione | 198.9997 |