Learn More
4-Bromophenol, 97%
Codice prodotto. 10645531 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10645531 100 g Bottiglia in vetro 100g
10531911 5 g Bottiglia in vetro 5g
10607874 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10645531 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 304411000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 106-41-2 | C6H5BrO | 173.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-41-2
Formula molecolare C6H5BrO
Molecular Weight (g/mol) 173.01
Numero MDL MFCD00002313
InChI Key GZFGOTFRPZRKDS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-bromophenol, phenol, 4-bromo, p-bromohydroxybenzene, 4-bromo-phenol, p-bromophenic acid, phenol, p-bromo, para-bromophenol, 4-bromo phenol, unii-lao4j0183i, ccris 632
PubChem CID 7808
IUPAC Name 4-bromophenol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromophenol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 64°C to 68°C
Colore Brown-Pink
Punti di ebollizione 235°C to 236°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4OH
Quantità 100 g
Beilstein 06, 198
Indice di Merck 15, 1439
Informazioni di solubilità Solubility in water: 25g/L (25°C). Other solubilities: freely soluble in glacial acetic acid,freely soluble in alcohol,chloroform and ether
Peso formulazione 173.01
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromophenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromophenol