Learn More
4-Bromophenol, 99%
Codice prodotto. 11452667
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11452667 500 g 500g
11442667 100 g 100g
11462667 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11452667 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14873.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 106-41-2 | C6H5BrO | 173.009 g/mol
4-Bromophenol is used as an intermediate in medicine grade. It is also used as a phenol that is used in Stille reactions. It is used in the intermediate of organic synthesis, flame retardant and pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Bromophenol is used as an intermediate in medicine grade. It is also used as a phenol that is used in Stille reactions. It is used in the intermediate of organic synthesis, flame retardant and pharmaceutical industry.
Solubility
It is insoluble in water. It is soluble in 5%ethanol.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Light sensitive. Store under inert gas. Air sensitive. Keep away from Oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-41-2
Formula molecolare C6H5BrO
Molecular Weight (g/mol) 173.009
Numero MDL MFCD00002313
InChI Key GZFGOTFRPZRKDS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-bromophenol, phenol, 4-bromo, p-bromohydroxybenzene, 4-bromo-phenol, p-bromophenic acid, phenol, p-bromo, para-bromophenol, 4-bromo phenol, unii-lao4j0183i, ccris 632
PubChem CID 7808
IUPAC Name 4-bromophenol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromophenol
Punto di fusione 62°C to 66°C
Densità 1.84
Punti di ebollizione 235°C to 238°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Intervallo percentuale saggio 99%
Odore Phenol-like
Quantità 500 g
Numero UN UN2811
Beilstein 1680024
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,1428
Informazioni di solubilità It is insoluble in water. It is soluble in 5%ethanol.
Peso formulazione 173.01
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromophenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromophenol