Learn More
4-Bromophenol tert-Butyldimethylsilyl Ether, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Bromophenol-tert-Butyldimethylsilyl Ether |
| CAS | 67963-68-2 |
| Formula molecolare | C12 H19 Br O Si |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H19BrOSi/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-8-6-10(13)7-9-11/h6-9H,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC Name | (4-bromophenoxy)-tert-butyl-dimethylsilane |
| Molecular Weight (g/mol) | 287.27 |
| Peso formulazione | 286.0389 |