Learn More
4-Bromophenol, TRC
Codice prodotto. 30133429
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133429 500 g 500g
30133228 100 g 100g
30006551 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133429 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB686405500G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-41-2
Formula molecolare C6 H5 Br O
Molecular Weight (g/mol) 173.01
Sinonimo Phenol, 4-bromo-, Phenol, p-bromo- (8CI), 4-Bromophenol, 1-Bromo-4-hydroxybenzene, 4-Hydroxybromobenzene, 4-Hydroxyphenyl bromide, NSC 4970, p-Bromohydroxybenzene, p-Bromophenic acid, p-Bromophenol
IUPAC Name 4-bromophenol
SMILES Oc1ccc(Br)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromophenol
Quantità 500 g
InChI Formula InChI=1S/C6H5BrO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Peso formulazione 171.9524