Learn More
Alfa Aesar™ (4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane, 97%
Codice prodotto. 15472298
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15472298 25 mL 25mL
15462298 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15472298 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore H55902.AC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 67963-68-2
Formula molecolare C12H19BrOSi
Molecular Weight (g/mol) 287.272
Numero MDL MFCD00239382
InChI Key DLGZGLKSNRKLSM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromophenoxy tert-butyl dimethylsilane, 4-bromophenoxy-tert-butyldimethylsilane, p-bromophenoxy t-butyl dimethylsilane, 4-bromophenoxy-tert-butyl-dimethylsilane, 1-bromo-4-tert-butyldimethylsiloxy benzene, 4-bromophenol tert-butyldimethylsilyl ether, silane, 4-bromophenoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, 1-bromo-4-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy benzene, acmc-1b8oo
PubChem CID 4227167
IUPAC Name (4-bromophenoxy)-tert-butyl-dimethylsilane
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC=C(C=C1)Br
Specifica
Punti di ebollizione 137°C (25mmHg)
Materiale o nome chimico (4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 25 mL
Numero UN UN1993
Peso formulazione 287.27
Percent Purity 97%
Indice di rifrazione 1.5110
Densità 1.174g/mL