Learn More
(4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4090024
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Glass bottle
67963-68-2
C12H19BrOSi
287.27
MFCD00239382
DLGZGLKSNRKLSM-UHFFFAOYSA-N
4-bromophenoxy tert-butyl dimethylsilane, 4-bromophenoxy-tert-butyldimethylsilane, p-bromophenoxy t-butyl dimethylsilane, 4-bromophenoxy-tert-butyl-dimethylsilane, 1-bromo-4-tert-butyldimethylsiloxy benzene, 4-bromophenol tert-butyldimethylsilyl ether, silane, 4-bromophenoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, 1-bromo-4-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy benzene, acmc-1b8oo
4227167
(4-bromophenoxy)-tert-butyl-dimethylsilane
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC=C(C=C1)Br
67963-68-2
C12H19BrOSi
287.27
MFCD00239382
DLGZGLKSNRKLSM-UHFFFAOYSA-N
4-bromophenoxy tert-butyl dimethylsilane, 4-bromophenoxy-tert-butyldimethylsilane, p-bromophenoxy t-butyl dimethylsilane, 4-bromophenoxy-tert-butyl-dimethylsilane, 1-bromo-4-tert-butyldimethylsiloxy benzene, 4-bromophenol tert-butyldimethylsilyl ether, silane, 4-bromophenoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, 1-bromo-4-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy benzene, acmc-1b8oo
4227167
(4-bromophenoxy)-tert-butyl-dimethylsilane
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC=C(C=C1)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico (4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Densità 1.1740g/mL
Punti di ebollizione 137°C (25.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 12°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare BrC6H4OSi(CH3)2C(CH3)3
Quantità 5 mL
Gravità specifica 1.174
Peso formulazione 287.27
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.