Learn More
(4-Bromophenyl)cyclopropylmethanone, 95%
Codice prodotto. 10730414 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10730414 50 g 50g
10279293 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10730414 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 235420500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6952-89-2 | C10H9BrO | 225.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6952-89-2
Numero MDL MFCD00019227
InChI Key QTHHOINSCNBYQO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromophenyl cyclopropyl methanone, 4-bromophenyl cyclopropyl ketone, 4-bromophenyl cyclopropylmethanone, methanone, 4-bromophenyl cyclopropyl, 4-bromo-cyclopropylcarbonylbenzene, acmc-1bag8, 4-bromobenzoyl cyclopropane, bromophenylcyclopropylmethanone
PubChem CID 81394
IUPAC Name (4-bromophenyl)-cyclopropylmethanone
SMILES C1CC1C(=O)C2=CC=C(C=C2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico (4-Bromophenyl)cyclopropylmethanone
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Beige to Orange or Yellow
Densità 1.4500g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H9BrO
Indice di rifrazione 1.5919
Quantità 50 g
Gravità specifica 1.45
Molecular Weight (g/mol) 225.09
Peso formulazione 225.09
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystalline Low Melting Mass
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (4-Bromophenyl)cyclopropylmethanone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.