Learn More
4-Bromophenyl isocyanate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10338500 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10338500 10 g Bottiglia in vetro 10g
10380594 50 g Glass Bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10338500 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 221130100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2493-02-9 | Molecular Formula: C7H4BrNO | Molecular Weight: 198.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2493-02-9
Formula molecolare C7H4BrNO
Molecular Weight (g/mol) 198.02
Numero MDL MFCD00002022
InChI Key CZQIJQFTRGDODI-UHFFFAOYSA-N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromophenyl isocyanate
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 39.0°C to 42.0°C
Colore White to Beige
Punti di ebollizione 158.0°C (14.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 109°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4NCO
Quantità 10 g
Beilstein 12, 647
Indice di Merck 15, 1441
Sinonimo 4-bromophenyl isocyanate, 4-bromophenylisocyanate, p-bromophenyl isocyanate, benzene, 1-bromo-4-isocyanato, p-bromophenylisocyanate, p-bromocarbanil, p-bromophenyl carbonimide, isocyanic acid 4-bromophenyl ester, unii-mgr77m31zw, mgr77m31zw
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)Br
IUPAC Name 1-bromo-4-isocyanatobenzene
PubChem CID 75609
Peso formulazione 198.02
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromophenyl isocyanate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromophenyl isocyanate