Learn More
4-bromophenyl isothiocyanate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10779025
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10779025 25 g 25g
10211003 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10779025 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01925EB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 1985-12-2 , 125-20-2
Formula molecolare C7H4BrNS
Molecular Weight (g/mol) 214.08
InChI Key XQACWEBGSZBLRG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromophenyl isothiocyanate, trichofytocid, p-bromophenyl isothiocyanate, 4-bromophenylisothiocyanate, benzene, 1-bromo-4-isothiocyanato, bromobenzene-4-isothiocyanate, isothiocyanic acid, p-bromophenyl ester, acmc-1bqku, wln: scnr de, p-bromophenylisothiocyanate
PubChem CID 16133
IUPAC Name 1-bromo-4-isothiocyanatobenzene
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=S)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromophenyl isothiocyanate
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 25 g
Peso formulazione 214.09
Percent Purity 97%