Learn More
(4-Bromophenyl)methanesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10133653
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10133653 5 g Amber Glass Bottle 5g
10113314 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10133653 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00946DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 53531-69-4
Formula molecolare C7H6BrClO2S
Molecular Weight (g/mol) 269.537
Numero MDL MFCD04973454
InChI Key ZWVWFWGJZPHCHF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromobenzylsulfonyl chloride, 4-bromophenyl methanesulfonyl chloride, 4-bromobenzylsulphonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 4-bromo, 4-bromophenyl methanesulphonyl chloride, 4-bromophenyl methyl chlorosulfone, 4-bromo-phenyl-methanesulfonyl chloride, 4-bromo-benzenemethanesulfonyl chloride, pubchem2155, acmc-209l8j
PubChem CID 598764
IUPAC Name (4-bromophenyl)methanesulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)Br
Specifica
Materiale o nome chimico (4-Bromophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 269.55
Percent Purity 95%