Learn More
(4-Bromophenyl)urea, TRC
Codice prodotto. 17992395
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17992395 100 mg 100mg
17943895 500 mg 500mg
17990605 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17992395 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB700233100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1967-25-5
Formula molecolare C7 H7 N2 O Br
Molecular Weight (g/mol) 215.05
Sinonimo N-(4-Bromophenyl)urea (ACI), Urea, (4-bromophenyl)- (9CI), Urea, (p-bromophenyl)- (6CI, 7CI, 8CI), (p-Bromophenyl)urea, 1-(4-Bromophenyl)urea, 1-(p-Bromophenyl)urea, 4-Bromophenylurea, Urea, N-(4-bromophenyl)- (ACI)
IUPAC Name (4-bromophenyl)urea
SMILES NC(=O)Nc1ccc(Br)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico (4-Bromophenyl)urea
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H7BrN2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11)
Peso formulazione 213.9742
Percent Purity >95%