Learn More
4-Bromophenylboronic acid, 98%
Codice prodotto. 10112280 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10112280 5 g Bottiglia in vetro 5g
10300504 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10112280 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 107280050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 5467-74-3 | C6H6BBrO2 | 200.83 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5467-74-3
Formula molecolare C6H6BBrO2
Molecular Weight (g/mol) 200.83
Numero MDL MFCD00002104
InChI Key QBLFZIBJXUQVRF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromophenyl boronic acid, 4-bromobenzeneboronic acid, 4-bromophenylboric acid, p-bromophenylboronic acid, p-bromophenylboric acid, p-bromobenzeneboronic acid, boronic acid, 4-bromophenyl, benzeneboronic acid, p-bromo, p-bromophenyl boronic acid, 4-bromo phenyl boronic acid
PubChem CID 79599
IUPAC Name (4-bromophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromophenylboronic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 287.0°C to 292.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4B(OH)2
Quantità 5 g
Beilstein 16, II, 638
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether,thf,dmso,dmf,methanol
Peso formulazione 200.83
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromophenylboronic acid