Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Bromophenylboronic acid |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 287.0°C to 292.0°C |
| Colore | White to Beige |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | BrC6H4B(OH)2 |
| Quantità | 25 g |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 4-Bromophenylboronic acid