Learn More
4-Bromophenylhydrazine hydrochloride, 99%
Codice prodotto. 10581411 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10581411 50 g Bottiglia in vetro 50g
10571411 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10581411 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 162310500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 622-88-8 | C6H7BrN2·HCl | 223.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 622-88-8
Formula molecolare C6H7BrN2·HCl
Molecular Weight (g/mol) 223.51
Numero MDL MFCD00012941
InChI Key RGGOWBBBHWTTRE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromophenylhydrazine hydrochloride, 4-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 4-bromophenylhydrazine hcl, 4-bromo phenyl hydrazine hydrochloride, p-bromophenylhydrazine monohydrochloride, hydrazine, 4-bromophenyl-, monohydrochloride, 1-4-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 4-bromophenylhydrazinehydrochloride, p-bromophenylhydrazine hydrochloride
PubChem CID 12157
IUPAC Name (4-bromophenyl)hydrazine;hydrochloride
SMILES C1=CC(=CC=C1NN)Br.Cl
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Bromophenylhydrazine hydrochloride
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 210°C to 215°C
Colore Beige-Brown to Gray
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4NHNH2·HCl
Quantità 50 g
Beilstein 15, 434
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 223.51
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Bromophenylhydrazine hydrochloride
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.