Learn More
4-Bromophenylurea, 97%
Codice prodotto. 11377526
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11377526 5 g 5g
11367526 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11377526 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11074.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1967-25-5 | C7H7BrN2O | 215.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1967-25-5
Formula molecolare C7H7BrN2O
Molecular Weight (g/mol) 215.05
Numero MDL MFCD00025428
InChI Key PFQUUCXMPUNRLA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromophenyl urea, 1-4-bromophenyl urea, n-4-bromophenyl urea, p-bromophenylurea, unii-n4k2d5wzsi, n4k2d5wzsi, urea, 4-bromophenyl, 4-bromophenyl-urea, acmc-209f0h, amino-n-4-bromophenyl amide
PubChem CID 16074
IUPAC Name (4-bromophenyl)urea
SMILES C1=CC(=CC=C1NC(=O)N)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromophenylurea
Quantità 5 g
Beilstein 2090140
Peso formulazione 215.06
Percent Purity 97%