Learn More
4'-Bromopropiophenone, TRC
Codice prodotto. 30335164
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30335164 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30335164 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68724510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Bromopropiophenone
CAS 10342-83-3
Formula molecolare C9H9BrO
Quantità 10 g
Sinonimo 1-(4-Bromophenyl)-1-propanone, 4'-Bromopropiophenone, 1-(4-Bromophenyl)propanone, 4-Bromophenyl Ethyl Ketone, 4-Ethylcarbonyl-1-bromobenzene, Ethyl 4-Bromophenyl Ketone, NSC 83574, p-Bromopropiophenone
InChI Formula InChI=1S/C9H9BrO/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
SMILES CCC(=O)c1ccc(Br)cc1
IUPAC Name 1-(4-bromophenyl)propan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 213.07
Peso formulazione 211.9837