Learn More
4-Bromopyrazole, 98%
Codice prodotto. 10673975 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10673975 1 g Bottiglia in vetro 1g
10386344 5 g Bottiglia in vetro 5g
10245054 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10673975 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 396820010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2075-45-8 | C3H3BrN2 | 146.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2075-45-8
Formula molecolare C3H3BrN2
Molecular Weight (g/mol) 146.98
Numero MDL MFCD00075602
InChI Key WVGCPEDBFHEHEZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16375
IUPAC Name 4-bromo-1H-pyrazole
SMILES BrC1=CNN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromopyrazole
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 93.0°C to 96.0°C
Colore White to Cream
Punti di ebollizione 250.0°C to 260.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Sinonimo 4-bromopyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo, 4-brompyrazole, 4-bromo-pyrazole, pyrazole, 4-bromo, 4-bromo pyrazole, byz, zlchem 126, 1h-pyrazole,4-bromo, pubchem11041
Peso formulazione 146.97
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromopyrazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.