Learn More
4-Bromopyrene, TRC
Codice prodotto. 30332791
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30332791 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30332791 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68709525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromopyrene
CAS 1732-26-9
Formula molecolare C16H9Br
Quantità 25 mg
Sinonimo Pyrene, 4-bromo-, 4-Bromopyrene
InChI Formula InChI=1S/C16H9Br/c17-14-9-12-5-1-3-10-7-8-11-4-2-6-13(14)16(11)15(10)12/h1-9H
SMILES Brc1cc2cccc3ccc4cccc1c4c23
IUPAC Name 4-bromopyrene
Molecular Weight (g/mol) 281.15
Peso formulazione 279.9888