Learn More
4-Bromopyridine-2-carbonitrile, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Bromopyridine-2-carbonitrile |
| CAS | 62150-45-2 |
| Formula molecolare | C6 H3 Br N2 |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H3BrN2/c7-5-1-2-9-6(3-5)4-8/h1-3H |
| SMILES | Brc1ccnc(c1)C#N |
| IUPAC Name | 4-bromopyridine-2-carbonitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 183.01 |
| Peso formulazione | 181.948 |