Learn More
4-Bromopyridine-2-carbonitrile, TRC
Codice prodotto. 30329803
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30329803 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30329803 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB686753250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromopyridine-2-carbonitrile
CAS 62150-45-2
Formula molecolare C6 H3 Br N2
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H3BrN2/c7-5-1-2-9-6(3-5)4-8/h1-3H
SMILES Brc1ccnc(c1)C#N
IUPAC Name 4-bromopyridine-2-carbonitrile
Molecular Weight (g/mol) 183.01
Peso formulazione 181.948