Learn More
4-Bromopyridine Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Bromopyridine Hydrochloride |
| CAS | 19524-06-2 |
| Formula molecolare | C5 H4 Br N . Cl H |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H4BrN.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H;1H |
| SMILES | Cl.Brc1ccncc1 |
| IUPAC Name | 4-bromopyridine;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 194.46 |
| Peso formulazione | 192.9294 |