Learn More
4-Bromopyridine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30343638
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30343638 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30343638 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68673510G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromopyridine Hydrochloride
CAS 19524-06-2
Formula molecolare C5 H4 Br N . Cl H
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C5H4BrN.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H;1H
SMILES Cl.Brc1ccncc1
IUPAC Name 4-bromopyridine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 194.46
Peso formulazione 192.9294