Learn More
4-Bromoquinoline, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15294754
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
3964-04-3
208.06
SUXIPCHEUMEUSV-UHFFFAOYSA-N
3964-04-3
208.06
SUXIPCHEUMEUSV-UHFFFAOYSA-N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Bromoquinoline
Punto di fusione 29°C to 32°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C9H6BrN
Quantità 1 g
Sinonimo quinoline, 4-bromo, 4-bromo-quinoline, pubchem7115, acmc-1aijg, 4-bromoquinoline, ksc222e1b
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=N2)Br
IUPAC Name 4-bromoquinoline
PubChem CID 11735918
Peso formulazione 208.06
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromoquinoline, 95%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.