Learn More
4-Bromosalicylaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30337091
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30337091 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30337091 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6869705G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromosalicylaldehyde
CAS 22532-62-3
Formula molecolare C7H5BrO2
Quantità 5 g
Sinonimo 4-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde, 2-Hydroxy-4-bromobenzaldehyde, 4-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-2-1-5(4-9)7(10)3-6/h1-4,10H
SMILES Oc1cc(Br)ccc1C=O
IUPAC Name 4-bromo-2-hydroxybenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 201.02
Peso formulazione 199.9473