Learn More
(4-Bromothien-3-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10603625
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10603625 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10767095 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10603625 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC54209CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 70260-05-8
Formula molecolare C5H5BrOS
Molecular Weight (g/mol) 193.06
Numero MDL MFCD01859831
InChI Key MPKBPMYJCDNVEF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromothiophen-3-yl methanol, 4-bromothien-3-yl methanol, 4-bromo-3-thiophenemethanol, 3-thiophenemethanol,4-bromo, 4-bromothiophen-3-yl ;methanol, 4-bromo-3-thienyl methan-1-ol, 3-bromo-4-hydroxymethyl thiophene
PubChem CID 818863
IUPAC Name (4-bromothiophen-3-yl)methanol
SMILES OCC1=CSC=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico (4-Bromothien-3-yl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 193.06
Percent Purity 97%